主要文件
SU860181
Supelco
塑料短螺纹自动进样器样品瓶
TopSert, clear polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
clear polypropylene (with graduations)
特點
large opening (6.0 mm)
包裝
pkg of 1 × 100 ea (SU860181)
存貨情形
not available in USA
外徑
11.6 mm
直徑× 高度
11.6 mm × 32 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)