主要文件
SU860095
Supelco
用于固相微萃取的 11mm 钳口密封盖样品瓶
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
描述
durometer: 45° shore A
特點
closure type crimp seal
包裝
pkg of 100 ea
膠墊直徑× 厚度
11 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 11 mm
相容性
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)