主要文件
SU860090
Supelco
用于卡口样品瓶的瓶盖
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
描述
snap cap
特點
closure type clear polyethylene snap cap
硬度
60 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 11 mm snap ring
相容性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)