主要文件
SU860079
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
外徑
9 mm
膠墊直徑× 厚度
9 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)