主要文件
SU860035
Supelco
11.6×32mm 广口 (6 mm) 钳口样品瓶,容量 1.5mL
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
clear glass (with marking spot)
特點
Large opening (6.0 mm)
包裝
pkg of 100 ea
存貨情形
not available in USA
外徑
12 mm
直徑× 高度
12 mm × 32 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)