主要文件
SAAR2233500
酒精
rectified, 96%, uniLAB
别名:
Ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O
分子量:
46.07
分類程式碼代碼:
15101802
產品線
uniLAB
化驗
96%
形狀
liquid
包裝
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233500LP)
dilution
(for laboratory use only)
密度
0.81 g/mL
形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For laboratory use only.
chemically pure
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)