Key Documents
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
包裝
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190444KN)
pH值
4.00
應用
For laboratory use only
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)