Merck
SAAR1123420
钼酸铵 四水合物
univAR
别名:
七钼酸铵 四水合物, 钼酸 铵盐 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS号:
分子量:
1235.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
reagent grade
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
密度
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analyzed reagent
For laboratory use only.
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)