Merck
PHL89315
和厚朴酚
phyproof® Reference Substance
别名:
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18O2
CAS号:
分子量:
266.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
和厚朴酚是来自木兰提取物的天然联苯新木脂素。它具有抗血管生成、抗肿瘤和抗焦虑的作用。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)