Merck
PHL89180
姜黄素
phyproof® Reference Substance
别名:
(E,E)-1,7-双(4-羟基-3-甲氧基苯基)-1,6-庚二烯-3,5-二酮, 二阿魏酸甲烷, 天然黄3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS号:
分子量:
368.38
顏色索引編號:
75300
Beilstein:
2306965
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
13 (vs air)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI 密鑰
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
一种天然酚类化合物。它是有效的抗肿瘤剂,具有抗炎和抗氧化活性。除了具有化疗活性外,姜黄素还被认为是潜在的化学预防剂。它能够诱导癌细胞凋亡并抑制佛波酯诱导的蛋白激酶C(PKC)活性。据报道,它能抑制外周血单核细胞和肺泡巨噬细胞产生炎性细胞因子。它是EGFR酪氨酸激酶和IκB激酶的有效抑制剂。它能抑制诱导型一氧化氮合酶(iNOS)、环加氧酶和脂氧合酶。它易于渗透到细胞质中,在质膜、内质网和核膜等膜结构中积累。
它是一种天然酚类化合物,是姜黄的黄色来源。它是有效的抗肿瘤剂,作用于高度多样化的肿瘤特异性通路。它具有抗炎和抗氧化活性。它能够诱导癌细胞凋亡并抑制佛波酯诱导的蛋白激酶C(PKC)活性。据报道,它能抑制外周血单核细胞和肺泡巨噬细胞产生炎性细胞因子。它是EGFR酪氨酸激酶和IκB激酶的有效抑制剂。它能抑制诱导型一氧化氮合酶(iNOS)、环加氧酶(COX-2)和5-脂氧合酶(5-LOX)。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)