Merck
PHL83341
茶黄素
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4,5-三羟基-1,8-双[(2R,3R)-3,5,7-三羟基-2-苯并二氢吡喃基]-6-苯并[7]环烯酮, 3,4,6-三羟基-1,8-双(3α,5,7-三羟基-2α-苯并二氢吡喃基)-5H-苯并环庚烯-5-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H24O12
CAS号:
分子量:
564.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1C3=Cc4c(cc(O)c(O)c4C(=O)C(O)=C3)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C[C@H]5O
InChI
1S/C29H24O12/c30-11-3-17(32)15-8-21(36)28(40-23(15)5-11)10-1-13-14(7-20(35)27(39)25(13)26(38)19(34)2-10)29-22(37)9-16-18(33)4-12(31)6-24(16)41-29/h1-7,21-22,28-33,35-37,39H,8-9H2,(H,34,38)/t21-,22-,28-,29-/m1/s1
InChI 密鑰
IPMYMEWFZKHGAX-ZKSIBHASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
8.20803.0025
90961-100MG4061833253359
82080300254022536467016
W301912-1KG4061835442546
W301912-5KG4061833654392
W301912-SAMPLE4061837518386
M51458-100G4061833553855
W301912-100G4061835522330
W301912-500G4061833664315
M51458-1KG
M51458-25G4061834059554
M51458-5G4061834059561
PHL83341-10MG