Merck
PHL82666
2,3,4′,5-四羟基二苯乙烯2-葡萄糖苷
phyproof® Reference Substance
别名:
2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯 2-O-β-D-葡萄糖苷, 2,4-二羟基-6-[(1E)-2-(4-羟基苯基)乙烯基] 苯基 β-D-吡喃葡萄糖苷, EH-201, THSG, 四羟基二苯乙烯苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22O9
CAS号:
分子量:
406.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2\C=C\c3ccc(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
InChI 密鑰
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯 2-O-β-D-葡萄糖苷诱导表达,增强 EPO 的活性。
2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯 2-O-β-D-葡萄糖苷诱导表达,增强 EPO 的活性。该化合物刺激非造血细胞中的线粒体生物合成和血红蛋白的表达。2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯 2-O-β-D-葡萄糖苷在心血管疾病和缺血模型中表现出保护作用。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)