Merck
PHL82636
补骨脂定
phyproof® Reference Substance
别名:
3,9-二羟基-2-异戊二烯, 3,9-二羟基-2-(3-甲基-2-丁烯基)-6H-苯并呋喃[3,2-c] [1]苯并吡喃-6-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H16O5
CAS号:
分子量:
336.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)=CCC1=C(C=C(OC2=O)C(C(OC3=C4)=C2C3=CC=C4O)=C1)O
InChI
1S/C20H16O5/c1-10(2)3-4-11-7-14-17(9-15(11)22)25-20(23)18-13-6-5-12(21)8-16(13)24-19(14)18/h3,5-9,21-22H,4H2,1-2H3
InChI 密鑰
YABIJLLNNFURIJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
补骨脂素是一种呋喃香豆素的天然产物,其已用于中药。 补骨脂素是一种PTP1B抑制剂,已被证明具有多种抗癌活性。补骨脂素在不依赖雄激素的前列腺癌细胞中可诱导ROS生成,从而导致细胞增殖受到抑制。研究已经发现补骨脂素可下调NOTCH1信号转导,并导致乳腺癌干细胞和乳腺癌细胞中的生长停滞。
补骨脂素是一种呋喃香豆素的天然产物,具有抗癌活性; PTP1B抑制剂。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
PHL82636-10MG4054839922817