Merck
PHL82541
(-)-葑酮
phyproof® Reference Substance
别名:
(1R)-(-)-葑酮, (-)-1,3,3-三甲基-2-降冰片酮, (-)-葑酮, (1R)-1,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2042710
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
151.7 °F - closed cup
閃點(°C)
66.5 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)