Merck
PHL82486
肉桂酸苄酯
phyproof® Reference Substance
别名:
肉桂酸苯甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCOOCH2C6H5
CAS号:
分子量:
238.28
Beilstein:
2051339
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI 密鑰
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)