Merck
PHL82307
L-精氨酸
phyproof® Reference Substance
别名:
(S)-2-氨基-5-胍基戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725413
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
222 °C (dec.) (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
一氧化氮合成酶的底物,可转化为瓜氨酸和一氧化氮 (NO)。通过与一氧化氮相关的机理诱导胰岛素释放。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)