Merck
PHL80863
4-羟基间苯二甲酸
phyproof® Reference Substance
别名:
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
182.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)