Merck
PHL80469
大麦芽碱
phyproof® Reference Substance
别名:
2-(4-羟基苯基)-N,N-二甲基乙胺, 4-(2-二甲基氨基乙基)苯酚, N,N-二甲基酪胺, 羟基-N,N-二甲基苯乙胺, 仙影拳碱, 大麦碱, 大麦胺, 大麦芽碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO
CAS号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2207615
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)