Merck
PHL80350
反式-肉桂酸甲酯
phyproof® Reference Substance
别名:
反式肉桂酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
製造商/商標名
PhytoLab
bp
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)