Merck
PHL80021
苯甲酸
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COOH
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
636131
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
4.21 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 132 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
自燃溫度
1061 °F
製造商/商標名
PhytoLab
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)