Merck
PHL22641
(−)- 鱼藤素
new
phyproof® Reference Substance
别名:
(7aS,13aS)-13,13a-二氢-9,10-二甲氧基-3,3-二甲基-3H-双[1]苯并吡喃并[3,4-b:6′,5′-e]吡喃-7(7aH)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H22O6
CAS号:
分子量:
394.42
MDL號碼:
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
技術
HPLC: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
應用
food and beverages
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
InChI 密鑰
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
活化的Akt抑制剂。不影响MAPK、ERK1/2或JNK。抗癌,化学保护剂。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)