主要文件
G005490
SFC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
登录查看公司和协议定价
About This Item
測試參數
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
適合性
application for SFC
應用
chemicals and industrial polymers
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
標準品
产品编号
说明
价格
流動相成分
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)