主要文件
G005165
HPLC Analysis of Norgestrel Enantiomers on Astec® CYCLOBOND II
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CYCLOBOND II, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (41020AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: norgestrel, 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
clinical
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
標準品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)