主要文件
G005160
HPLC Analysis of Coumachlor Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DM
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CYCLOBOND I 2000 DM, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20924AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: coumachlor, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
適合性
application for HPLC
應用
chemicals and industrial polymers
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Coumachlor, PESTANAL®, analytical standard
標準
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)