主要文件
G004503
HPLC Analysis of Methionine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (No Additives)
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (30:70, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    DL-Methionine, ≥99%
標準品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)