主要文件
G004463
HPLC Analysis of Amlodipine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
pharmaceutical (small molecule)
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    Amlodipine besylate, ≥98% (HPLC)
標準品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)