ES5477
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 132151-CCJ
1 ea of
HPLC: suitableLC/MS: suitable
15 cm × 2.1 mm
fully porous particle
cellulose 4-methylbenzoate phase
3 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。