主要文件
D4294KRSUB
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system