certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 × 5 mL
濃度
in methanol (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
分析物
说明
Aflatoxin B1 1 μg/mL
Aflatoxin G1 1 μg/mL
Aflatoxin B2 .3 μg/mL
Aflatoxin G2 .3 μg/mL
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup