Merck
98835
Supelco
4-氨基-3-甲基苯酚
analytical standard
别名:
2-氨基-5-羟基甲苯, 4-氨基间甲酚, 4-羟基-2-甲基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
123.15
Beilstein:
2078803
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
176-179 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI 密鑰
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)