Merck
96957
Supelco
碳酸二苯酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5O)2CO
CAS号:
分子量:
214.22
Beilstein:
1074863
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
334.4 °F - closed cup
閃點(°C)
168 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)