Merck
96008
Supelco
环己基甲基丙烯酸酯
别名:
甲基丙烯酸环己酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)COOC6H11
CAS号:
分子量:
168.23
Beilstein:
2045235
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
包含
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
InChI 密鑰
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)