主要文件
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
别名:
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24N2O3
分子量:
316.39
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
應用
Metabolite for water testing
其他說明
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)