Merck
94043
Supelco
Isoxaflutole Metabolite RPA202248
PESTANAL®, analytical standard
别名:
α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, (2RS)-3-Cyclopropyl-2-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-3-oxopropanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12F3NO4S
分子量:
359.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
agriculture
environmental
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
N#CC(C(C1CC1)=O)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2S(=O)(C)=O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZTTKDUXKVPEXCG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)