Merck
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
别名:
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O3
CAS号:
分子量:
118.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C(C)C(C)O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)