主要文件
854978
Supelco
斜顶圆底顶空样品瓶
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
beveled finish clear glass vial
round bottom
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
容積
20 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)