主要文件
843271
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Cl-
包裝
bottle of 100 mL
製造商/商標名
Tosoh 43271
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
100 μm
工作pH值
2-13
容量
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
規格
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)