产品名称
Hamilton PRP-X300 HPLC 色谱柱, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hrdware
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L22
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.1 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
sulfonic acid phase
粒徑
7 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
ion exclusion
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3