主要文件
819819
TOYOPEARL® 体积排阻介质
HMW, phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 3 × 150 mL, particle size 45 μm
别名:
TOYOPEARL® Size Exclusion Sampler
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
基質活性組:
hydroxylated methacrylic polymer phase
孔徑:
45 μm particle size
基質:
hydroxylated methacrylic polymer
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 3 × 150 mL
製造商/商標名
Tosoh 19819
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
hydroxylated methacrylic polymer phase
孔徑
45 μm particle size
工作pH值
2-13
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TOYOPEARL® 体积排阻介质用于凝胶过滤色谱,具有多种重要的特征:
  • 高机械强度的甲基丙烯酸酯,可用于高流量应用
  • 在有机溶剂中稳定
  • 可在 5-7bar 的压力下装填
  • 可用于 pH 2-12 的条件
  • 可高压灭菌
以 20% 含水乙醇中的悬浮液形式包装。
TOYOPEARL 介质可以分离由蛋白质和分子大小范围较广的其他大分子化合物组成的混合物(以下列出的具体分子量范围用球形蛋白测出)。这些填料可用于多种分析,例如从蛋白质中分离 RNA,根据聚合程度分离寡糖,以及在保持较高血凝滴度的同时分离凝集素。
本产品有多种粒度可供选购:
  • 特级 (20-40μm):最高的吸附效率和操作压力;也用于薄层凝胶过滤
  • 优级 (30-60μm):推荐用于实验室制备规模的操作。
  • 中级 (40-90μm) 和粗级 (50-100μm):用于需要高流速和低压力的大规模制备色谱。
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)