产品名称
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L1
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
標籤範圍
1 meq/mL ligand density (estimate)
參數
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
125 Å
工作pH值
2-12
分離技術
reversed phase