Key Documents
817223
TOYOPEARL® SuperQ-650S
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 35 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161501
描述
SuperQ-650S
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Cl-
包裝
bottle of 250 mL
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
methacrylate
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
35 μm
工作pH值
2-12
容量
0.20-0.30 meq/mL ion exchange capacity
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
143 meq/mL binding capacity
相容性
mode of use strong anion exchange chromatography
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
規格
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)