主要文件
814718
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
别名:
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
產品線
TSKgel®
形狀
slurry
包裝
bottle of 250 mL
製造商/商標名
Tosoh 14718
參數
20 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
phenyl phase
粒徑
20 μm
工作pH值
1-13
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)