主要文件
808641
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ether phase
别名:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 08641
參數
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 7.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
ether phase
粒徑
10 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值
2-12
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chromatograms
application for HPLC