产品名称
TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 05371
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 7.5 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
10 μm
孔徑
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TSK-GEL 保护柱是 Stand-Alone 型的,无需单独的保护柱柱套。
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
外觀
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation