802354
别名:
Tubing, PEEK
1 of 10
Sigma-Aldrich
760765
叠氮化物氟 488
777323
Cy5-叠氮化物
Z290882
PEEK 切管器
F2733
Fibronectin-FITC
760757
5-羧基四甲基罗丹明-叠氮化物染料
T1895
胸苷
764019
二苯基环辛炔-PEG4-氢化琥珀酰亚胺酯
09859
氢氧化铵 溶液
910147
Fluorescein Azide
Z226661
PEEK 管
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
PEEK
TSKgel®
pkg of 1 ea
Tosoh 02354
LPLC: suitable
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chromatography
LPLC Media & Accessories
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。