主要文件
794-0421
HPLC Analysis of Proteins on Mono Q HR 5/5
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Mono Q HR 5/5, 10 μm particles (54807)
mobile phase: [A]: 20 mM bis-Tris, pH 6.0; [B]: A + 1M sodium chlorde
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 2.5 mL
sample: human placental lactogen fraction from size exclusion medium
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
分析柱
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)