Key Documents
713-1026
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
别名:
Proteins, mixture
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
分析物
说明
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)