主要文件
713-1025
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Butyl-NPR
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: TSKgel Butyl-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (814947)
mobile phase: [A] 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 2.3 M to 0 M in 12 min [B & C] = 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
分析物
说明
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)