主要文件
713-0089
GC Analysis of Menthol Enantiomers on α-DEX 120
suitable for GC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
gas chromatography (GC): suitable
測試參數
column: α-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24310)
oven: 110 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each component
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    (+)-Neomenthol
    (−)-Menthol
    (−)-Neomenthol
    (+)-Menthol
分析柱
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)