Merck
69333
Supelco
4-乙酰基丁酸乙酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
CAS号:
分子量:
158.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)